G005522
HPLC Analysis of Oxprenolol Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; [C] diethylamine; (80:20:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: oxprenolol, 1 g/L in 50:50 heptane:isopropanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
columna analítica
componente de la fase móvil
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)