G005516
GC Analysis of Neroli Essential Oil on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: F.S. CAP. SLB-5ms 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25μm (28471-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min to 250 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 30.0 cm/sec, 99.5 kPa
sample: oil obtained from the steam distillation or hydrodistillation of the flowers, diluted
injection: 1.0 μL,100:1 split (A032)
aplicaciones
flavors and fragrances
Nota de análisis
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)