Documentos clave
G005511
US EPA Method 8141: GC Analysis of Organophosphorus Pesticides (OP-Pest) on SPB®-608
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven: 60 °C (1 min), 5 °C/min to 200 °C, 15 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: NPD, 320 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min
injection: 2.0 μL, splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: nitrogen-phosphorous pesticide standard, each analyte at 100 ppb in MTBE
aplicaciones
environmental
Información legal
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Dichlorvos
    Trichlorfon
    Demeton-O
    Ethoprophos
    Dibrom®
    Dicrotophos
    Monocrotophos
    Phorate
    Dimethoate
    Simazine
    Atrazine
    Dioxathion
    Terbufos
    Diazinon
    Disulfoton
    Phosphamidon
    Parathion-methyl
    Fenitrothion
    Malathion
    Fenthion
    Parathion
    Trichloronate
    Chlorfenvinphos
    Crotoxyphos
    Fensulfothion
    Ethion
    Famphur
    Carbophenothion
    Phosmet
    Leptophos
    Coumaphos
    Ver todo (31)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)