G005412
HPLC Analysis of Pilocarpine, Betaxolol, and Benzalkonium Chloride on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI (+), XIC m/z 304, 332 (BAC), 209 (pilocarpine), 308 (betaxolol)
injection: 2 μL
sample: 10 mg/L in acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)