G005078
GC Analysis of 1-Phenylethylamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ G-PN
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX G-PN, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (74033AST)
oven: 130 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methanol
peak 1: R(+)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
peak 2: S(-)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Nota de análisis
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)