G005072
GC Analysis of Bupivacaine Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-PH
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX B-PH, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (custom)
gradient: 130 °C, 2 °C/min to 170 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 12 psi
sample: peaks 1 & 2: bupivacaine enantiomers
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)