G005039
GC Analysis of 2-Aminobutane (2-Butylamine) Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ G-TA
suitable for GC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 80 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peaks 1 & 2: 2-aminobutane enantiomers (N-TFA derivatives)
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Analito
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)