G004873
GC Analysis of Ionic Liquid Test Mix on SLB®-IL76 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm)
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-IL76, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28913-U)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 26 cm/sec
injection: 1.0 μL 100:1 split
sample: Ionic Liquid Test Mix #1 (N09000), each analyte at various concentrations in isooctane
aplicaciones
petroleum
Información legal
Analito
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)