Documentos clave
G004667
HPLC Analysis of 2-Bromo-3-Methylbutyric Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate; [B] methanol; (15:85, A:B)
(alternate mobile phase of 0.1% ammonium acetate in methanol gives 3.5 and 4.3 min retention)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    2-Bromo-3-methylbutyric acid, 97%
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
patrón
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)