G003577
US EPA Method 8270: GC Analysis of Semivolatiles on SLB®-5ms, 350 °C Final Oven Temp.
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 40 °C (3 min), 20 °C/min to 100 °C, 15 °C/min to 200 °C, 30 °C/min to 350 °C (3 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 350 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, ramped flow, 1 mL/min. (8 min), 10 mL/min2 to 1.5 mL/min (hold for remainder of run)
injection: 0.5 μL splitless (0.3 min)
liner: 2 mm I.D., straight
sample: 25 ng on-column of a 72 component semivolatile standard and 8 surrogates, plus 6 internal standards (at 20 ng on-column)
aplicaciones
environmental
Nota de análisis
Información legal
Analito
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)