Documentos clave
FAP89036
Pesticides and PCBs in milk powder
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
reference material
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Fera Science Ltd
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Bifenthrin, DDE-pp, Famoxadone, Fenvalerate, HCH-G (gamma hexachlorocyclohexane / lindane), Pendimethalin, Pyrazophos, PCB 52, PCB 153
Matrix Group: Dairy products and eggs
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)