D2622LMSUC
Sulfur in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set C
About This Item
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
petroleum
formato
matrix material
Categorías relacionadas
Componentes
1.00% (10000ppm), 2.00% (20000ppm), 3.00% (30000ppm), 4.00% (40000ppm), 5.00% (50000ppm); 100 mL ea.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)