Documentos clave
BCR301
Mullite (lattice spacing, other parameters)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Nota de análisis
For more information please click on the below product number:
BCR301
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)