Merck
96141
Supelco
4-Amino-3-nitrophenol
analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-2-nitroaniline
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(NO2)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Beilstein:
2210196
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
98.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-154 °C (lit.)
formato
neat
cadena SMILES
Nc1ccc(O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
Clave InChI
IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)