Documentos clave
96-0114
Pharmaceutical solvents
suitable for GC, application for SPME
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: water + 25% NaCl, pH 11.0 immersion: 3.9 mL sample + 0.1 mL 50% Na3PO4 / 1 g NaCl headspace: 2.4 mL sample + 0.06 mL 50% Na3PO4 / 0.6 g NaCl
SPME fiber: polydimethylsiloxane/DVB, 65 μm (57310-U)
extraction: immersion, 15 min (rapid stirring or headspace, 15 min, 55 °C)
desorption process: 270 °C, 5 min
column: SPB-1 SULFUR, 30 m × 0.32 mm I.D., 4.0 μm (24158)
oven: 50 °C (2 min) to 180 °C at 10 °C/min
inj. temp.: splitless (3 min), 270 °C (0.75 mm I.D. liner)
detector: FID
carrier gas: helium, 50 cm/sec
idoneidad
application for SPME
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Ethylene glycol
    Trimethylamine
    Methylamine
    Diethylamine
    Acetonitrile
    Dimethylamine
    1-Propanol
    Dimethyl sulfoxide
    2-Methoxyethanol
    Ver todo (9)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)