90562
2-Hexyl-1-decanol
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥96.5% (GC)
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
mp
−21-−15 °C (lit.)
densidad
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
Clave InChI
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
318.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
159 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)