845161
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F MiniChrom Column
phase rProtein A, 45 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Sinónimos:
MiniChrom
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethylene column
polypropylene and polyethylene frit
Línea del producto
TOYOPEARL®
analitos específicos
IgG
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 45161
Parámetros
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 8 mm
lecho volumen
5 mL
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
rProtein A phase
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-13
capacidad
>70 g/L adsorption capacity (IgG)(dynamic at 5 min. residence time)
>80 g/L adsorption capacity (IgG)(static)
técnica de separación
affinity
Descripción general
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Compatibilidad
Especificaciones
Forma física
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)