843177
TSKgel® Phenyl-5PW (30) Bulk Media
phase phenyl, bottle of 25 mL, 30 μm particle size
Sinónimos:
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Línea del producto
TSKgel®
Formulario
slurry
envase
bottle of 25 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 43177
Parámetros
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
30 μm
pH operativo
1-13
capacidad
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
103.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)