842159
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, phenyl phase
Sinónimos:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Productos recomendados
product name
TSKgel® Phenyl-5PW RP Guard Cartridge, phase phenyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 10 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh Phenyl-5PW, 42159
Extensión del etiquetado
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parámetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
4-60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Información legal
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)