821965
TSKgel® CM-STAT (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 3 mm, carboxymethyl phase
Sinónimos:
TSKgel® HXL Series GPC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC TSKgel® CM-STAT, phase carboxymethyl, L × I.D. 3.5 cm × 3 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante / nombre comercial
Tosoh CM-STAT, 21965
Parámetros
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 3 mm
matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
carboxymethyl phase
tamaño de partícula
10 μm
pH operativo
3-10
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Forma física
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)