Key Documents
821450
TOYOPEARL® Butyl-600M Bulk Media
bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® Butyl-600M
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
descripción
Adsorption capacity (50 +/- 10 mg/mL (Lysozyme))
Clean in place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Formulation (72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol)
Phase filter (Butyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Línea del producto
TOYOPEARL®
Características
Molecular weight range (Excl. limit: 1,000,000 Da)
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21450
Parámetros
≤50% max. pressure (organic solvent)
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
65 μm
tamaño de poro
750 Å
intervalo de pH
1-13
capacidad
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Toyopearl Butyl-600 resin has the second highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Its pore size is between that of Toyopearl Butyl-650 and Toyopearl SuperButyl-550 media. It has been optimized for the purification of monoclonal antibodies and is typically used as an intermediate purification or polishing step.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)