821302
TOYOPEARL® PPG-600M Bulk Media
bottle of 100 mL, phase polypropylene glycol, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® PPG-600 HIC Bulk Media
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21302
Parámetros
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
polypropylene glycol phase
tamaño de partícula
65 μm
pH operativo
1-13
capacidad
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)