819541
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® C18 Columns
About This Item
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® Super-ODS, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh Super-ODS, 19541
Extensión del etiquetado
8% Carbon, endcapped
Parámetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
250 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2 mm
superficie
100 m2/g
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
2.3 μm
tamaño de poro
140 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Forma física
Información legal
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)