Documentos clave
818404
TSKgel® G1000HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinónimos:
TSKgel® Multipore HXL-M guard column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18404
Parámetros
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
matriz
polymeric particle platform
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
mixed
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Guard Column for TSKgel MultiporeHxl-M column, 5μm
Forma física
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)