808043
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, phenyl phase
Sinónimos:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh Phenyl-5PW, 08043
Extensión del etiquetado
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parámetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
4-60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å pore diameter
pH operativo
2-12
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Forma física
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)