807991
TOYOPEARL® CM-650C Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 250 mL, 100 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Línea del producto
TOYOPEARL®
formulario
slurry
Características
counter ion Na+
envase
bottle of 250 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 7991
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
carboxymethyl phase
tamaño de partícula
100 μm
pH operativo
2-13
capacidad
35 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separación
cation exchange
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)