807129
TSKgel® ODS-120A (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® ODS-120A HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 07129
Extensión del etiquetado
20% Carbon, multilayer, not encapped
Parámetros
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
3.0 mL/min flow rate
75 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
spherical silica
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
150 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Forma física
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)