Merck
80229
Supelco
Phenyl benzoate
analytical standard
Sinónimos:
Benzoic acid phenyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CO2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
198.22
Beilstein:
1566346
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
298-299 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)