797-0020
Alcohol enantiomers
suitable for GC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: β-DEX 325, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24308)
oven: 110 °C, 1-phenyl-2-propanol; 100 °C, isopinocampheol; 90 °C, 6-methyl-5-hepten-2-ol
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ analysis temperature
injection: 1 μL 100:1 split
sample: 1 mg/mL in methylene chloride
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)