Key Documents
794-0421
HPLC Analysis of Proteins on Mono Q HR 5/5
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Mono Q HR 5/5, 10 μm particles (54807)
mobile phase: [A]: 20 mM bis-Tris, pH 6.0; [B]: A + 1M sodium chlorde
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 2.5 mL
sample: human placental lactogen fraction from size exclusion medium
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)