794-0376
HPLC Analysis of Bovine Liver Extract on Mono Q® 5/50 GL
application for HPLC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Mono Q 5/50 GL, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm particles (5-4807)
mobile phase: [A] 50 mM diethanolamine, pH 8.8; [B] 50 mM diethanolamine + 1.0M sodium chloride, pH 8.8
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 100 μL 1.6 mg protein
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)