72818
Methylhydroquinone
analytical standard
Sinónimos:
Toluhydroquinone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
851 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
128-130 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Clave InChI
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
341.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
172 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)