Merck
72646
Supelco
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2OC6H3(OH)COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
254.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
67-70 °C (lit.)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1cc(OCC=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-2-10-19-13-8-9-14(15(17)11-13)16(18)12-6-4-3-5-7-12/h2-9,11,17H,1,10H2
Clave InChI
GVZIBGFELWPEOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)