713-1204
HPLC Analysis of Trypsin on TSKgel® Butyl-NPR
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: TSKgel Butyl-NPR, 3.5 cm × 4.6 mm I.D., 2.5 μm particles (814947)
mobile phase: 2 M to 0 M ammonium sulfate in 20 mM Tris-HCI buffer, pH 7.5 in 10 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: commercial trypsin sample
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)