713-0873
NIOSH Method 7903: IC Analysis of Inorganic Acids after Collection/Desorption using ORBO™-53
application for air monitoring, application for HPLC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 1 ppm of each component
adsorbent tube: ORBO-53 (20265)
column: Dionex S2 Fast Run Anion, 25 cm × 3 mm I.D.
mobile phase: 3 mM sodium bicarbonate; 2.4 mM sodium carbonate
flow rate: 3 mL/min
detector: conductivity (10μSiemans/ cm)
idoneidad
application for HPLC
application for air monitoring
aplicaciones
air monitoring
industrial hygiene
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)