Documentos clave
712-0266
Lactones
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: β-DEX 110, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24301)
oven: 90 °C, 1 °C/min to 200 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ 90 °C
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 0.5 mg/mL in methylene chloride
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Información legal
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)