Documentos clave
66976-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel hardware (column)
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L10
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
clases químicas de analitos
peptides
fabricante / nombre comercial
BIOshell
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
2.2% carbon loading
Parámetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
90 m2/g
cobertura de la superficie
2.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å
Intervalo de pH operativo
1-8
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descripción general
BIOshell 160Å Peptide CN columns provide an alternative selectivity to the traditional C18 bonded phases. The introduction of the cyano group enables peptides and small proteins to be separated due to a combination of hydrophobicity and dipole-dipole interactions making this column an excellent choice for biomolecules that are not resolved on traditional C18 columns. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected cyanopropyl ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)