63314-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.0 mm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L26
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
analitos específicos
IgG
fabricante / nombre comercial
BIOshell
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
0.6% carbon loading
Parámetros
1000 bar pressure (14500 psi)
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3.0 mm
superficie
22 m2/g
matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
1000 Å
operating pH range
2-9
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Producto relacionado
anticuerpo
cartucho de precolumna
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.