58540-U
Cutting Wheel for TC-20
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Productos recomendados
descripción
TC-20
envase
pkg of 3 ea
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)