581367-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
Sinónimos:
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nombre del producto
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 300 μm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
envase
pkg of 1 unit
Extensión del etiquetado
1.4% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
columna L × D.I.
5 cm × 300 μm
superficie
22 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1-8
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)