577531-U
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinónimos:
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nombre del producto
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
4.7% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
columna L × D.I.
5 cm × 3 mm
superficie
90 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)