569234-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
12% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 2.1 mm
superficie
300 m2/g
cobertura de la superficie
3 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
180 Å
operating pH range
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Características y beneficios
- Excelente reproducibilidad
- Excepcional forma del pico para analitos básicos y ácidos
- Separaciones LC-MS estables con poco sangrado
- Separación de péptidos y proteínas pequeñas
- Menor hidrofobicidad que muchas columnas C 18 comparables, proporcionando análisis más rápidos
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?