53546-U
Ascentis® Express Peptide 160 Å ES-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm HPLC Capillary Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7 μm Capillary HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 300 μm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
≤100 °C temp. range
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 300 μm
superficie
90 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å
intervalo de pH
1-9
técnica de separación
reversed phase
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)