52219-U
Upchurch VHP (Very High Pressure) Fittings
VHP-325, for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing, 10-32 thread, stainless steel
About This Item
Materiales
stainless steel
descripción
Long fitting wth integrated ferrule
fabricante / nombre comercial
VHP-325
envase
1 ea of
Adaptador
10-32 thread
compatibilidad
for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)