Documentos clave
51166-U
EXP® Pre-Column Filter Cartridges
0.2μm, pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
envase
pkg of 5 ea
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Determination of the thyroid hormones T4, T3 and rT3 from plasma using an Ascentis Express RP-Amide cartridge to trap the analytes, and a Phenyl-Hexyl column to resolve them.