502561
Manguitos para tubos Upchurch Microtight®
I.D. 0.007 in. (178 μm), yellow
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
yellow
envase
pkg of 10 ea
D.I.
0.007 in. (178 μm)
Descripción general
Mangas para tubería Microtight- Use estas mangas PEEK con todas las conexiones Microtight para conectar tubería capilar. Todas son de 0.025 in.DE; por lo general seleccione un DI entre 0.002 in.-0.003 in. mayor que el DE de la tubería capilar, Envase de 10.
Información legal
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)