501778
C1-C6 n-Paraffins
15 ppm each component in nitrogen, aerosol can of 4 L, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
formulario
gas
envase
aerosol can of 4 L
fabricante / nombre comercial
Scott Gas T1-4
concentración
15 ppm each component in nitrogen
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
formato
multi-component solution
Descripción general
Contents: 4 liters
Pressure: 120 psig
Outlet fitting: Aerosol-type push buttom
Weight: ~100 grams
Dimensions: 2.5 x 8 inches
D.O.T. specifications: 2Q
Aplicación
Otras notas
Analito
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2B - Aerosol cans and lighters
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)