501743
Carbon Monoxide, Oxygen, Carbon Dioxide, and Methane
In in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Formulario
gas
envase
cylinder of 14 L
fabricante / nombre comercial
Scott Gas T237-14
disponibilidad
not available in Canada, EU
concentración
In in nitrogen
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Aplicación
Analito
Aplicación
regulador
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)