50140-U
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
LiChrospher®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
12.5% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
12.5 cm × 4.6 mm
superficie
350 m2/g
matriz
octyl
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)