Documentos clave
46846-U
Supelco
Aroclor Standard Mix 1
certified reference material, in acetone: methanol (2:3) (varied)
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
in acetone: methanol (2:3) (varied)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Aroclor 1016 500 μg/mL
    Aroclor 1260 500 μg/mL
    Decachlorobiphenyl 50 μg/mL
    2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 50 μg/mL
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)